Merck
SAB4200366
Sigma-Aldrich
Anti-IKZF1/IKAROS antibody, Mouse monoclonal
clone E1.14, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Hs.54452, Anti-IK1, Anti-IKAROS family zinc finger 1, Anti-LYF1, Anti-PRO0758, Anti-ZNFN1A1, Anti-hIk-1
Wybierz wielkość
200 μL
1785,00 zł
1785,00 zł
Cena katalogowa2550,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
1785,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1785,00 zł
Cena katalogowa2550,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
E1.14, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~55 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, monkey, human, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 0.25-0.5 μg/mL using Jurkat cells
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using Ramos cells
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IKZF1(10320)
Opis ogólny
Przeciwciało monoklonalne przeciwko IKZF1 (Ikaros family zinc finger protein 1)/IKAROS (izotyp mysiej IgG2b) pochodzi z hybrydomy E1.14 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych peptydem zlokalizowanym na C-końcu ludzkiego IKZF1/IKAROS. Gen IKAROS koduje rodzinę hemopoetycznych specyficznych białek regulatorowych z palcem cynkowym, które wiążą się ze specyficznymi sekwencjami docelowymi DNA składającymi się z motywu konsensusowego TGGGAA.
Immunogen
peptyd zlokalizowany na C-końcu ludzkiego IKZF1/IKAROS.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-IKZF1 (Ikaros family zinc finger protein 1)/IKAROS wytwarzane u myszy zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunofluorescencja
  • immunohistochemii
  • cytometrii przepływowej
Działania biochem./fizjol.
Aktywność białka palca cynkowego 1 z rodziny Ikaros (IKZF1)/IKAROS jest niezbędna do generacji prekursorów komórek B. Ikaros jest niezbędny na najwcześniejszym etapie specyfikacji komórek T i B. Jednak u dorosłych linie limfoidalne zależą od Ikaros w różnych fazach ich rozwoju. Mutacje lub polimorfizmy są związane z ludzką ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek B (B-ALL). Ikaros funkcjonuje jako supresor nowotworu w ostrej białaczce limfoblastycznej z komórek T (T-ALL) i B-ALL. Delecja Ikaros została wykryta u pacjentów z nowotworami mieloproliferacyjnymi w fazie blastycznej.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Role of Ikaros in T-cell acute lymphoblastic leukemia
Kastner P and Chan S
World Journal of Biological Chemistry, 2(6), 108-108 (2011)
Ikaros is critical for B cell differentiation and function
Kirstetter P, et al.
European Journal of Immunology, 32(3), 720-730 (2002)
Novel mutations and their functional and clinical relevance in myeloproliferative neoplasms: JAK2, MPL, TET2, ASXL1, CBL, IDH and IKZF1
Tefferi A
Leukemia, 24(6), 1128-1128 (2010)