Merck
SAB4200298
Sigma-Aldrich
Anti-Tensin 1 (internal) antibody produced in rabbit
enhanced validation
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-TNS, Anti-TNS1
Wybierz wielkość
200 μL
1880,00 zł
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
1880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 225 kDa (rat)
antigen ~150 kDa (human)
reaktywność gatunkowa
human, rat
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cells overexpressing human tensin1.
western blot: 1.5-3 μg/mL using lysates of A10 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNS1(7145)
mouse ... Tns1(21961)
rat ... Tns1(301509)
Opis ogólny
Tensyna 1, znana również jako TNS1, jest członkiem rodziny białek tensynowych. Tensyny są białkami wielodomenowymi zawierającymi domeny homologiczne C1, fosfatazy białkowe (PTPazy), C2, domeny homologii Src 2 (SH2) i domeny wiążące pTyr (PTB). MRNA tensyny 1 ulega szerokiej ekspresji w zarodkach myszy i różnych tkankach dorosłych ludzi i jest zlokalizowane w ogniskowych zrostach.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji zlokalizowanej w wewnętrznym regionie ludzkiej tensyny1, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w szczurzym i mysim tensin1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Tensyna 1 (wewnętrzne) wyprodukowane u królika zostało użyte w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Tensyny odgrywają ważną rolę w regulacji kształtu i ruchliwości komórek. Tensyna 1 bierze udział w organizacji cytoszkieletu aktynowego i pośredniczy w przekazywaniu sygnałów. TNS1 bierze udział w różnicowaniu miofibroblastów. Ponadto pomaga miofibroblastom w tworzeniu rodzącej się macierzy fibronektyny i kolagenu.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tensin 1 is essential for myofibroblast differentiation and extracellular matrix formation
Bernau K, et al.
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 56(4), 465-476 (2017)
Individual domains of Tensin2 exhibit distinct subcellular localizations and migratory effects
Hafizi S, et al.
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 42(1), 52-61 (2010)
Tensin1 and a previously undocumented family member, tensin2, positively regulate cell migration
Chen H, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 99(2), 733-738 (2002)