Merck
SAB4200256
Sigma-Aldrich
Anti-AKT1S1 antibody, Mouse monoclonal
clone AKT1S1-3, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-AKT1 substrate 1 (proline-rich), Monoclonal Anti-Lobe, Monoclonal Anti-PRAS40, Monoclonal Anti-PROLINE-RICH AKT SUBSTRATE, 40-KD
Wybierz wielkość
200 μL
1880,00 zł
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
1880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AKT1S1-3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-8 μg/mL using whole extracts of human MDA-MB-231cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKT1S1(84335)
Opis ogólny
AKT1S1 jest białkiem związanym z raptorem, które oddziałuje z mTORC1, a następnie hamuje szlak sygnałowy mTORC1. To białko wiążące raptor hamuje również fosforylację S6K1 i wzrost komórek. Ekspresja AKT1S1 została powiązana z rakiem piersi i płuc, a także z pośredniczeniem w wrażliwości na insulinę. Monoklonalne przeciwciało anty-AKT1S1 jest specyficzne dla ludzkiego AKT1S1 (ok. 40 kDa).
Monoklonalny anty-AKT1S1 (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy AKT1S1-3 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych białkiem fuzyjnym odpowiadającym N-końcowi ludzkiego AKT1S1. Substrat Akt1 1 (AKT1S1) jest również nazywany bogatym w prolinę substratem Akt o masie 40 kDa (PRAS40). Wrażliwy na rapamycynę kompleks ssaczego celu rapamycyny 1 (mTORC1) składa się z mTOR, raptora, mLST8 i AKT1S1, który kontroluje translację białek. AKT1S1 zawiera motyw sygnalizacyjny TOR (TOS), który pośredniczy w jego wiązaniu z mTORC1.
Immunogen
Odpowiednia sekwencja różni się pojedynczym aminokwasem u szczura i 2 aminokwasami u myszy AKT1S1.
białko fuzyjne odpowiadające N-końcowi ludzkiej AKT1S1.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-AKT1S1 jest odpowiednie do stosowania w metodzie western blot (2-8 μg/mL przy użyciu całych ekstraktów ludzkich komórek MDA-MB-231) i immunoprecypitacji.
Działania biochem./fizjol.
Substrat Akt1 1 (AKT1S1) jest zaangażowany w szlak przeżycia PI3KAkt/kinazy białkowej B (PKB). Fosforylacja AKT1S1 przez Akt i mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) zakłóca wiązanie między mTORC1 i AKT1S1, łagodzi hamujący wpływ AKT1S1 na aktywność mTORC1 i prowadzi do wiązania AKT1S1 z 14-3-3, cytozolowym białkiem kotwiczącym. Wiązanie AKT1S1 z 14-3-3 wymaga aminokwasów i insuliny, co jest częściowo hamowane przez rapamycynę.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Role of PRAS40 in Akt and mTOR signaling in health and disease
Wiza C, et al.
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 302(12), E1453-E1460 (2012)
PRAS40 regulates mTORC1 kinase activity by functioning as a direct inhibitor of substrate binding
Wang L, et al.
Test, 282(27), 20036-20044 (2007)
Bei Huang et al.
Acta pharmacologica Sinica, 26(10), 1253-1258 (2005-09-22)
To study the expression of proline-rich Akt-substrate PRAS40 in the cell survival pathway and tumor progression. The effects of three key kinase inhibitors on PRAS40 activity in the cell survival pathway, serum withdrawal, H(2)O(2) and overexpression of Akt were tested.
Emilie Vander Haar et al.
Nature cell biology, 9(3), 316-323 (2007-02-06)
Insulin stimulates protein synthesis and cell growth by activation of the protein kinases Akt (also known as protein kinase B, PKB) and mammalian target of rapamycin (mTOR). It was reported that Akt activates mTOR by phosphorylation and inhibition of tuberous
PRAS40 is a target for mammalian target of rapamycin complex 1 and is required for signaling downstream of this complex
Fonseca BD, et al.
Test, 282(34), 24514-24524 (2007)