SAB4200215
Anti-VPS4A antibody, Mouse monoclonal
clone VPS4-110, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-SKD1, SKD1A, SKD2, VPS4-1, Anti-Vacuolar protein sorting factor 4A, Anti-hVPS4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
VPS4-110, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~50 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, canine, bovine, human, rat
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 or human HEK-293 cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VPS4A(27183)
mouse ... Vps4a(116733)
rat ... Vps4a(246772)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunolabelling
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1