SAB4200203
Anti-RAVER1 antibody, Mouse monoclonal
clone RAV1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Ribonucleoprotein PTB-binding 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RAV1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~80 kDa
reaktywność gatunkowa
human, monkey
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1.0-2.0 μg/mL using HeLa or HepG2 cells extract
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAVER1(125950)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1