Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121500
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 2 SETS
manufacturer/tradename
BRAND 6783
General description
For protection of light-sensitive media, you can replace the clear inspection windows with the amber colored windows (included).
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?