Merck
SAB4200178
Sigma-Aldrich
Anti-Importin 5 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-IPO5, Anti-KPNB3, Anti-importin subunit beta-3, Anti-karyopherin beta-3
Wybierz wielkość
200 μL
2060,00 zł
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~123 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HEK-293T cells.
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using HEK-293T cells overexpressing human Importin 5.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human Jurkat cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IPO5(3843)
Opis ogólny
Importyna 5 (IPO5) jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 13q32.2. Kodowane białko należy do rodziny importyn β. Ulega ekspresji głównie w cytoplazmie, a konkretnie w kompleksie porów jądrowych.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Importin 5 (N-terminal) wytwarzane u królików zostało użyte do western blottingu, immunoprecypitacji i immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
Importyna 5 (IPO5) w połączeniu z trifosforanami nukleozydów i małym białkiem wiążącym GTP Ran, ułatwia migrację ładunku zawierającego sygnał lokalizacji jądrowej (NLS) z cytoplazmy do jądra. IPO5 odgrywa również istotną rolę w wydalaniu apolipoproteiny A-1, a także pomaga w transporcie lipidów z tkanek obwodowych poprzez szlak odwrotnego transportu cholesterolu. Dodatkowo kodowane białko ułatwia transport białek rybosomalnych i histonów rdzeniowych do jądra. Mutacja w genie jest związana z rozwojem schizofrenii.
Importyna 5 (znana również jako IPO5, karioferyna β-3, podjednostka importyny β-3, KPNB3 i RANBP5) została zidentyfikowana jako importyna dla histonów i białek L23a, S7 i L5, a także dla podjednostki PB1 polimerazy RNA zależnej od RNA wirusa grypy A.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The full-length interleukin-33 (FLIL33)--importin-5 interaction does not regulate FLIL33's nuclear localization but controls its intracellular degradation.
Clerman A
The Journal of Biological Chemistry (2017)
Genome-Wide Association Study of Peripheral Arterial Disease in a Japanese Population.
Matsukura M
PLoS ONE, 10 (2015)
Genetic and functional study of the IPO5 gene in schizophrenia.
Wang ZQ
Psychiatry Research, 187, 460-461 (2011)
Characterization of the interaction between the influenza A virus polymerase subunit PB1 and the host nuclear import factor Ran-binding protein 5
Hutchinson EC, et al.
The Journal of General Virology, 92(8), 1859-1869 (2011)
Andrew Clerman et al.
The Journal of biological chemistry, 292(52), 21653-21661 (2017-11-12)
Human mature IL-33 is a member of the IL-1 family and a potent regulator of immunity through its pro-T helper cell 2 activity. Its precursor form, full-length interleukin-33 (FLIL33), is an intranuclear protein in many cell types, including fibroblasts, and