Merck
SAB4200146
Sigma-Aldrich
Anti-AMSH-LP / STAMBPL1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ALMalpha, Anti-AMSH-FP, Anti-AMSH-like protease, Anti-STAM binding protein-like 1, Anti-associated molecule with the SH3 domain of STAM (AMSH) like protein
Wybierz wielkość
200 μL
2100,00 zł
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2100,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~50 kDa
reaktywność gatunkowa
monkey, canine, human, rat, bovine, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
western blot: 5-10 μg/mL using using whole extracts of rat NRK cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Białko podobne do AMSH (AMSH-LP), znane również jako białko wiążące STAM 1 (STAMBPL1), jest bliskim homologiem AMSH (cząsteczki związanej z domeną SH3 STAM). AMSH i AMSH-LP należą do rodziny metaloproteaz domeny JAMM (metaloenzym JAB1/MPN/Mov34) enzymów deubikwitynujących zależnych od Zn2+(DUB). AMSH-LP zawiera sygnał lokalizacji jądrowej (NLS), domenę Mpr/Pad1/N-końcową (MPN) i motyw metaloenzymu domeny Jab1/MPN (JAMM).
Zastosowanie
Przeciwciało anty-AMSH-LP / STAMBPL1 (C-końcowe) zostało użyte w
  • immunoblottingu
  • immunofluorescencja
  • western blotting
Działania biochem./fizjol.
Białko podobne do AMSH (AMSH-LP) i cząsteczka związana z domeną SH3 białka STAM (AMSH) biorą udział w deubikwitynacji białek endosomalnych i specyficznie rozszczepiają łańcuchy poliubikwityny związane z K-63 (Lys-63). AMSH-LP oddziałuje z łańcuchem ciężkim klatryny i ta interakcja jest niezbędna do jego endosomalnej lokalizacji. AMSH-LP oddziałuje z łańcuchem ciężkim klatryny i ta interakcja jest niezbędna do jego endosomalnej lokalizacji. Pozytywnie reguluje również sygnalizację transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-β) poprzez interakcję z inhibitorami I-SMAD (inhibitory-Mothers against decapentaplegic).
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In vivo identification of GTPase interactors by mitochondrial relocalization and proximity biotinylation
Gillingham A, et al.
eLife, 8 (2019)
AMSH is an endosome-associated ubiquitin isopeptidase
McCullough J, et al.
The Journal of cell biology, 166(4), 487-492 (2004)
Identification of AMSH-LP containing a Jab1/MPN domain metalloenzyme motif
Kikuchi K, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 306(3), 637-643 (2003)
Clathrin anchors deubiquitinating enzymes, AMSH and AMSH-like protein, on early endosomes
Nakamura M, et al.
Genes Cells, 11(6), 593-606 (2006)
Alison K Gillingham et al.
eLife, 8 (2019-07-12)
The GTPases of the Ras superfamily regulate cell growth, membrane traffic and the cytoskeleton, and a wide range of diseases are caused by mutations in particular members. They function as switchable landmarks with the active GTP-bound form recruiting to the