Merck
SAB4200124
Sigma-Aldrich
Anti-Nexilin antibody,Mouse monoclonal
clone NX-38, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-NEXN, Anti-Nelin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NX-38, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 80 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using using rat brain S1 fraction extracts
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEXN(91624)
mouse ... Nexn(68810)
rat ... Nexn(246172)
Opis ogólny
Monoklonalna anty-neksylina (izotyp mysiej IgG2a) pochodzi z hybrydomy NX-38 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH. Nexilin jest filamentowym białkiem wiążącym aktynę, które lokalizuje się w kontaktach ogniskowych. Alternatywny splicing genu daje dwie różne izoformy, a mianowicie b-nexilin i s-nexilin.
NEXN (nexilin), sercowe białko tarczy Z, składa się z 675 aminokwasów. Występuje w sercu i mięśniach szkieletowych. NEXN jest mapowany na ludzki chromosom 1p31.
Specyficzność
Monoklonalny anty-Nexilin rozpoznaje ludzką, szczurzą i mysią nexilinę.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Nexilin, Mouse monoclonal może być stosowane w immunoblottingu i immunocytochemii.
Działania biochem./fizjol.
NEXN (nexilin) odgrywa ważną rolę w ochronie sercowych dysków Z przed siłami generowanymi w obrębie sarkomeru. Mutacje w NEXN powodują kardiomiopatię przerostową.
Nexilin może być zaangażowany w adhezję i migrację komórek.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 °C. W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w temperaturze -20 °C w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania ani przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mutations in NEXN, a Z-disc gene, are associated with hypertrophic cardiomyopathy.
Wang H, et al.
American Journal of Human Genetics, 87(5), 687-693 (2010)
A novel genetic variant in long non-coding RNA gene NEXN-AS1 is associated with risk of lung cancer.
Yuan H, et al.
Scientific Reports, 6, 34234-34234 (2016)
H T Law et al.
Cellular microbiology, 14(7), 1097-1108 (2012-03-03)
The bacterial pathogens Listeria monocytogenes and enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) generate motile actin-rich structures (comet tails and pedestals) as part of their infectious processes. Nexilin, an actin-associated protein and a component of focal adhesions, has been suggested to be involved