Merck
SAB4200112
Sigma-Aldrich
Anti-EIF2C3/Ago3 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Argonaute 3, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2C, subunit 3
Wybierz wielkość
200 μL
1680,00 zł
1680,00 zł
Cena katalogowa2400,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
1680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1680,00 zł
Cena katalogowa2400,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~97 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human EIF2C3/Ago3
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human EIF2C3/Ago3
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human EIF2C3/Ago3
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF2C3(192669)
Opis ogólny
Anty-eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2C 3 (EIF2C3)/białko argonaute-3 (Ago3) został opracowany u królików przy użyciu jako immunogenu syntetycznego peptydu odpowiadającego ludzkiemu EIF2C3/Ago3 sprzężonego z KLH. Białka argonautowe (masa cząsteczkowa 100 kDa) charakteryzują się domenami piwi-argonaute-zwille (PAZ) i PIWI. Podrodzina Ago składa się z czterech członków, hsAgo1-4. hsAgo2 i Ago3 wiążą się głównie z miRNA. Białka Ago lokalizują się w cytoplazmie komórek somatycznych i są skoncentrowane w cytoplazmatycznych ciałach przetwarzających. Członek tej grupy, Ago1, jest związany z Golgim i retikulum endoplazmatycznym. Gen znajduje się na chromosomie 1 w grupie blisko spokrewnionych członków rodziny, w tym Ago 1 i Ago 4.
Argonaute 3, składnik katalityczny RISC (Ago3), znany również jako eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2C, 3 (EIF2C3), jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 1p34.3. Kodowane białko należy do rodziny białek argonaute i charakteryzuje się domeną PAZ (Piwi/Argonaute/Zwille) i domenami PIWI.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 13-25 ludzkiego EIF2C3/Ago3 sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja różni się odpowiednio o jeden lub dwa aminokwasy u szczura i myszy.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-EIF2C3/Ago3 produkowane u królików zostało użyte w testach immunoprecypitacji i western blot.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Zastosowano przeciwciało anty-EIF2C3/Ago3 produkowane u królika:
  • immunoprecypitacja[1]
  • immunoblotting
  • immunofluorescencja
Działania biochem./fizjol.
Białka argonautowe odgrywają istotną rolę w interferencji RNA (RNAi). Białka te są również zaangażowane w rozwój linii zarodkowej, determinację losu komórek macierzystych, a także regulację epigenetyczną i wyciszanie transpozonów. Ago3 ułatwia regulację ekspresji let-7a-3p. Mutacja w tym genie może prowadzić do rozwoju guzów Wilmsa.
Wykazano, że hAgo2 ma aktywność cięcia. Region ten jest tracony w guzach Wilmsa, które, jak się przypuszcza, są spowodowane wadami w rozwoju embrionalnej nerki, które zaburzają zdolność metanefrogennych komórek prekursorowych do różnicowania.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hypoxia potentiates microRNA-mediated gene silencing through posttranslational modification of Argonaute2
Wu C, et al.
Molecular and Cellular Biology, 31(23), 4760-4774 (2011)
PAPI, a novel TUDOR-domain protein, complexes with AGO3, ME31B and TRAL in the nuage to silence transposition
Liu L
Development, 138, 1863-1873 (2011)
Argonaute-3 activates the let-7a passenger strand microRNA
Winter J and Diederichs S
RNA Biology, 10, 1631-1643 (2013)
eIF1A augments Ago2-mediated Dicer-independent miRNA biogenesis and RNA interference
Yi T
Nature Communications, 6 (2015)
Argonaute proteins: mediators of RNA silencing
Peters L and Meister G
Molecular Cell, 26(5), 611-623 (2007)