SAB3701443
Monoclonal Anti-IL-17F antibody produced in mouse
clone 4H1629.1, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-Cytokine ML-1, Anti-Interleukin-17F
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H1629.1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL17F(112744)
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści