Kluczowe dokumenty
SAB3701180
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG2a (γ-chain specific)-Biotin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Wybierz wielkość
1 MG
1410,00 zł
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) składa się z łańcucha ciężkiego γ w regionie stałym (C). Monomeryczna struktura IgG o masie 150 kDa składa się z dwóch identycznych łańcuchów ciężkich i dwóch identycznych łańcuchów lekkich o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Należy do rodziny immunoglobulin i jest szeroko wyrażonym przeciwciałem surowicy. Wiązania dwusiarczkowe łączą dwa łańcuchy ciężkie, łańcuch ciężki i lekki, a także łączą reszty wewnątrz łańcuchów. IgG matki jest jedynym przeciwciałem transportowanym przez łożysko do płodu. Biernie uodparnia niemowlęta. IgG dzieli się dalej na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. IgG2 bierze udział w odpowiedzi immunologicznej na antygeny polisacharydu otoczkowego bakterii. Jej niedobór został powiązany ze zwiększoną podatnością na infekcje bakteryjne.
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem antygenów myszy sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko antybiotynie, surowicy przeciw królikom, mysim IgG i surowicy myszy. Swoistość została potwierdzona testem ELISA. Zazwyczaj obserwowano mniej niż 1% reaktywności krzyżowej z innymi izotypami mysich łańcuchów ciężkich.
Immunogen
Mysi łańcuch ciężki IgG2a
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstytucja
Rozpuścić w 1,0 ml wody dejonizowanej (lub równoważnej).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human placental Fc receptors and the transmission of antibodies from mother to fetus.
Simister NE and Story CM
Journal of Reproductive Immunology, 37(1), 1-23 (1997)
Gestur Vidarsson et al.
Frontiers in immunology, 5, 520-520 (2014-11-05)
Of the five immunoglobulin isotypes, immunoglobulin G (IgG) is most abundant in human serum. The four subclasses, IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4, which are highly conserved, differ in their constant region, particularly in their hinges and upper CH2 domains. These
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W
Journal of Pharmaceutical Sciences, 96(1), 1-26 (2007)