Kluczowe dokumenty
SAB3701027
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (Fc specific), F(ab′)2 fragment, highly cross adsorbed antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) należy do rodziny immunoglobulin i jest szeroko wyrażonym przeciwciałem surowicy. Składa się z łańcucha ciężkiego γ w regionie stałym (C). Monomeryczna struktura IgG o masie 150 kDa składa się z dwóch identycznych łańcuchów ciężkich i dwóch identycznych łańcuchów lekkich o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Podstawowa struktura tego przeciwciała zawiera również wiązania dwusiarczkowe zaangażowane w łączenie dwóch łańcuchów ciężkich, łączenie łańcuchów ciężkich i lekkich oraz znajduje się wewnątrz łańcuchów. IgG dzieli się dalej na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. Ograniczone trawienie przy użyciu papainy rozszczepia przeciwciało na trzy fragmenty, z których dwa są identyczne i zawierają aktywność wiązania antygenu. Trzeci fragment nie posiada aktywności wiązania antygenu i jest znany jako fragment krystalizowalny (Fc). Wchodzi on w interakcje z komórkami i cząsteczkami efektorowymi. Fragment Fc zawiera domeny CH2 i CH3 cząsteczki przeciwciała. Pepsyna rozszczepia karboksy-końcową stronę wiązań dwusiarczkowych w ogólnym regionie przeciwciała, co powoduje powstanie fragmentu F(ab')2. W tym fragmencie połączone są dwa ramiona przeciwciała wiążące antygen. IgG matki jest jedynym przeciwciałem transportowanym przez łożysko do płodu. Biernie uodparnia niemowlęta.
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem mysich IgG sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności, trawienia pepsyną i rozdziału chromatograficznego. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko surowicy koziej, mysiej IgG, mysiej IgG F(c) i surowicy mysiej. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko anty-pepsynie, anty-koziej IgG F(c), mysiej IgG F(ab')2 lub białkom surowicy bydlęcej, końskiej i ludzkiej.
Immunogen
Fragment mysiej IgG F(c)
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG F(ab′)2
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human placental Fc receptors and the transmission of antibodies from mother to fetus.
Simister NE
Journal of Reproductive Immunology (1997)
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W
Journal of Pharmaceutical Sciences (2007)