Kluczowe dokumenty
SAB3701021
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (Fc specific) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
2 MG
1200,00 zł
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 MG
1200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
2.08 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Mouse IgG coupled to agarose. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Rabbit Serum, Mouse IgG, Mouse IgG F(c) and Mouse Serum. No reaction was observed against Mouse IgG F(ab′)2.
Immunogen
Mouse IgG F(c) fragment
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andreu Vaquer et al.
Sensors and actuators. B, Chemical, 345, 130347-130347 (2021-07-01)
Detecting SARS-CoV-2 antigens in respiratory tract samples has become a widespread method for screening new SARS-CoV-2 infections. This requires a nasopharyngeal swab performed by a trained healthcare worker, which puts strain on saturated healthcare services. In this manuscript we describe