Kluczowe dokumenty
SAB3700846
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (Fc specific)-Rhodamine antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
TRITC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
rhodamine conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
rabbit
metody
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) jest monomerem o masie 150 kDa z dwoma identycznymi łańcuchami ciężkimi i dwoma identycznymi łańcuchami lekkimi o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. IgG jest dalej podzielona na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. Ograniczone trawienie przy użyciu papainy rozszczepia przeciwciało na trzy fragmenty, z których dwa są identyczne i zawierają aktywność wiązania antygenu. Trzeci fragment nie posiada aktywności wiązania antygenu i jest znany jako fragment krystalizowalny (Fc). Wchodzi on w interakcje z komórkami i cząsteczkami efektorowymi. Fragment Fc zawiera domeny CH2 i CH3 cząsteczki przeciwciała. IgG matki jest jedynym przeciwciałem transportowanym przez łożysko do płodu. Biernie uodparnia niemowlęta.
Immunoglobulina G (IgG) należy do rodziny immunoglobulin i jest szeroko wyrażonym przeciwciałem surowicy. Składa się z łańcucha ciężkiego γ w regionie stałym (C). Monomeryczna struktura IgG o masie 150 kDa składa się z dwóch identycznych łańcuchów ciężkich i dwóch identycznych łańcuchów lekkich o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Podstawowa struktura tego przeciwciała zawiera również wiązania dwusiarczkowe zaangażowane w łączenie dwóch łańcuchów ciężkich, łączenie łańcuchów ciężkich i lekkich oraz znajduje się wewnątrz łańcuchów. IgG dzieli się dalej na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. Ograniczone trawienie przy użyciu papainy rozszczepia przeciwciało na trzy fragmenty, z których dwa są identyczne i zawierają aktywność wiązania antygenu. Trzeci fragment nie posiada aktywności wiązania antygenu i jest znany jako fragment krystalizowalny (Fc). Wchodzi on w interakcje z komórkami i cząsteczkami efektorowymi. Fragment Fc zawiera domeny CH2 i CH3 cząsteczki przeciwciała. IgG matki jest jedynym przeciwciałem transportowanym przez łożysko do płodu. Biernie uodparnia niemowlęta.
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa przy użyciu króliczych IgG sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko surowicy przeciw koziej, króliczej IgG, króliczej IgG F(c) i surowicy króliczej. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko króliczej IgG F(ab')2.
Immunogen
Królicze IgG F(c) fragment
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Rabbit IgG (specyficzne dla Fc)-Rhodamina wyprodukowane u kozy zostało użyte w immunofluorescencji.
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstytucja
Rozpuścić w 1,0 ml wody dejonizowanej (lub równoważnej).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Differentiation of nestin-negative human hair follicle outer root sheath cells into neurons in vitro
Wei WU
Molecular Medicine Reports, 16(1) (2017)
Miriam Filippi et al.
Advanced healthcare materials, 12(18), e2300151-e2300151 (2023-03-14)
Engineered, centimeter-scale skeletal muscle tissue (SMT) can mimic muscle pathophysiology to study development, disease, regeneration, drug response, and motion. Macroscale SMT requires perfusable channels to guarantee cell survival, and support elements to enable mechanical cell stimulation and uniaxial myofiber formation.
Differentiation of nestin-negative human hair follicle outer root sheath cells into neurons in vitro
Wei Wu
Molecular Medicine Reports, 17(1) (2016)
Wei Wu et al.
Molecular medicine reports, 16(1), 95-100 (2017-05-24)
A specialized quiescent population of hair follicle stem cells, residing in the hair follicle outer root sheath cells (ORSCs), has previously demonstrated pluripotency for differentiation into neural stem cells (NSCs). A previous study indicated that nestin‑positive hair follicle ORSCs are
Panpan Ma et al.
International journal of pharmaceutics: X, 4, 100138-100138 (2022-11-22)
We report the formulation, characterization, colloidal stability, and in vitro efficiency of Fisetin nanocrystals stabilized by poloxamer P407. Such nanocrystals present a nanometer scale (148.6 ± 1.1 nm) and a high homogeneity (polydispersity index of 0.17 ± 0.01), with a production yield of 97.0 ± 2.5%. The