Kluczowe dokumenty
SAB3700539
Sigma-Aldrich
Anti-Rat IgG (Fc specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
2 MG
1330,00 zł
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 MG
1330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat
stężenie
2.0 mg/mL
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina ma dwa łańcuchy ciężkie i dwa łańcuchy lekkie połączone wiązaniem dwusiarczkowym. Pomaga głównie w obronie immunologicznej. Jest to glikoproteina. IgG jest główną klasą immunoglobulin. Immunoglobulina G (IgG) uczestniczy w nadwrażliwości typu II i typu III. Szczur ma pięć klas immunoglobulin - IgM, IgG, IgA, IgD i IgGE. IgG ma cztery podklasy - IgG1, IgG2a, IgG2b i IgG2c. Pomaga w opsonizacji, wiązaniu dopełniacza i cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał.
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem szczurzych IgG sprzężonych z agarozą. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko surowicy anty-koziej, szczurzej IgG, szczurzej IgG F(c) i surowicy szczurzej. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko Rat IgG F(ab')2.
Immunogen
Fragment F(c) szczurzej IgG
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Specific IgG for cat allergens in patients with allergic conjunctivitis
Miyama A, et al.
International Ophthalmology (2015)