Kluczowe dokumenty
SAB3700441
Sigma-Aldrich
Anti-Swine IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Fluorescein antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-Pig IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Fluorescein antibody produced in rabbit, Anti-Porcine IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Fluorescein antibody produced in rabbit, FITC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
fluorescein conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
swine
metody
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem świńskiej IgG sprzężonej z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności, trawienia pepsyną i rozdziału chromatograficznego. Test immunoelektroforezy wykazał pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko anty-fluoresceinie, surowicy królika, świńskiej IgG i surowicy świni. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko anty-Pepsynie lub anty-Rabbit IgG F(c).
Immunogen
Świńskie IgG cała cząsteczka
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG F(ab′)2
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstytucja
Rozpuścić w 500 μl wody dejonizowanej (lub równoważnej).
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)