Przeciwciało HB29 wirusa SFTS: Ciężka gorączka z zespołem małopłytkowości (SFTS) to pojawiająca się choroba zakaźna wywoływana przez wirusa SFTS, nowo odkrytego bunyawirusa, który może powodować wysoką śmiertelność. Uważa się, że choroba ta jest przenoszona przez kontakt z krwią. Poliproteinowy mRNA glikoproteiny błonowej HB29 wirusa SFTS koduje dwie glikoproteiny określane odpowiednio jako glikoproteina G1 i G2 flebowirusa. To przeciwciało wykrywa nieciętą glikoproteinę
Immunogen
Przeciwciało SFTS Virus HB29 Membrane Glycoprotein zostało wyhodowane przeciwko 15 aminokwasowemu syntetycznemu peptydowi w pobliżu końca karboksylowego ludzkiej glikoproteiny błonowej SFTS Virus HB29. Immunogen znajduje się w ciągu ostatnich 50 aminokwasów SFTS Virus HB29.
Zastosowanie
Przeciwciało glikoproteiny błonowej wirusa SFTS HB29 może być stosowane do wykrywania glikoproteiny błonowej wirusa SFTS HB29 za pomocą testu ELISA. Wykryje ono 10 ng wolnego peptydu w stężeniu 1 μg/mL.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.