Kluczowe dokumenty
SAB3501234
Sigma-Aldrich
Anty-POLR3F
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLR3F(10621)
Opis ogólny
Przeciwciało POLR3F: Ludzki POLR3F jest składnikiem polimerazy RNA III. Polimeraza RNA III transkrybuje wiele istotnych, małych, niekodujących RNA, w tym 5S rRNA i tRNA. Podczas gdy większość genów transkrybowanych przez pol III znajduje się rozproszona na liniowych mapach chromosomów lub w wielu liniowych klastrach, istnieje coraz więcej dowodów na to, że wiele z tych genów woli być skupionych przestrzennie, często w jądrze lub w jego pobliżu. Związek ten może tworzyć środowisko sprzyjające współregulacji transkrypcji przez pol III z transkrypcją dużych powtórzeń rybosomalnego RNA przez polimerazę RNA I (pol I) w obrębie jąderka. Biorąc pod uwagę dużą liczbę genów transkrybowanych przez pol III we wszystkich genomach eukariotycznych, organizacja przestrzenna tych genów prawdopodobnie wpływa na dużą część innych genów w genomie. POLR3F został również niedawno zidentyfikowany jako czynnik zależny od HIV (HDF), co sugeruje, że POLR3F może być ważnym celem leków w leczeniu HIV. Znane są co najmniej dwie izoformy POLR3F.
Immunogen
Przeciwciało POLR3F zostało wyhodowane przeciwko 21 aminokwasowemu syntetycznemu peptydowi z bliskiego końca aminowego ludzkiego POLR3F. Immunogen znajduje się w obrębie pierwszych 50 aminokwasów POLR3F.
Zastosowanie
Przeciwciało POLR3F może być stosowane do wykrywania POLR3F metodą Western blot w stężeniu 0,5 - 1 μg/mL. Przeciwciało może być również stosowane do immunohistochemii od 2,5 μg / ml. W przypadku immunofluorescencji należy rozpocząć od 20 μg / ml. Przeciwciało zatwierdzone: Western Blot w próbkach pobranych od ludzi; Immunohistochemia w próbkach pobranych od ludzi i Immunofluorescencja w próbkach pobranych od ludzi. Wszystkie inne zastosowania i gatunki nie zostały jeszcze przetestowane.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)