Kluczowe dokumenty
SAB1410114
Sigma-Aldrich
Anti-POLR3F antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC13517, RPC39, RPC6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLR3F(10621)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest jedną z kilkunastu podjednostek tworzących eukariotyczną polimerazę RNA III (RNA Pol III), która transkrybuje geny 5S rybosomalnego RNA i tRNA. Wykazano, że białko to wiąże zarówno TFIIIB90, jak i TBP, dwie podjednostki czynnika inicjacji transkrypcji IIIB polimerazy RNA (TFIIIB). W przeciwieństwie do większości innych podjednostek RNA Pol III, kodowane białko jest unikalne dla tej polimerazy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
POLR3F (NP_006457.2, 1 a.a. ~ 316 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAEVKVKVQPPDADPVEIENRIIELCHQFPHGITDQVIQNEMPHIEAQQRAVAINRLLSMGQLDLLRSNTGLLYRIKDSQNAGKMKGSDNQEKLVYQIIEDAGNKGIWSRDIRYKSNLPLTEINKILKNLESKKLIKAVKSVAASKKKVYMLYNLQPDRSVTGGAWYSDQDFESEFVEVLNQQCFKFLQSKAETARESKQNPMIQRNSSFASSHEVWKYICELGISKVELSMEDIETILNTLIYDGKVEMTIIAAKEGTVGSVDGHMKLYRAVNPIIPPTGLVRAPCGLCPVFDDCHEGGEISPSNCIYMTEWLEF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)