Kluczowe dokumenty
SAB3501201
Sigma-Aldrich
Czynnik przeciwobrzękowy przeciw ospie wietrznej
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
Bacillus anthracis
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Przeciwciało czynnika obrzęku wąglika: Zakażenie wąglikiem jest inicjowane przez wdychanie, spożycie lub kontakt skórny z endosporami Bacillus anthracis. B. anthracis wytwarza trzy polipeptydy, które składają się na toksynę wąglika: antygen ochronny (PA), czynnik śmiertelny (LF) i czynnik obrzęku (EF). PA wiąże się z dwoma pokrewnymi białkami na powierzchni komórki; są one określane jako marker nabłonka nowotworowego 8 (TEM8)/receptor toksyny wąglika (ATR) i białko morfogenezy naczyń włosowatych 2 (CMG2), chociaż nadal nie jest jasne, które z nich jest fizjologicznie istotne. Po związaniu PA z receptorem, PA jest rozszczepiany na dwa fragmenty przez proteazę podobną do furyny. Związany fragment wiąże zarówno LF, jak i EF; powstały kompleks jest następnie endocytowany, co umożliwia translokację LF i EF do cytoplazmy. EF jest kalmoduliną i zależną od Ca++ cyklazą adenylanową odpowiedzialną za obrzęk obserwowany w chorobie. Uważa się, że działa ona na korzyść bakterii B. anthracis poprzez hamowanie komórek układu odpornościowego gospodarza.
Immunogen
Przeciwciało czynnika obrzęku wąglika zostało wyhodowane przeciwko syntetycznemu peptydowi odpowiadającemu 16 aminokwasom w pobliżu końca karboksylowego białka czynnika obrzęku wąglika. Immunogen znajduje się w obrębie ostatnich 50 aminokwasów czynnika obrzęku wąglika.
Zastosowanie
Przeciwciało Anthrax Edema Factor może być stosowane do wykrywania białka PA wąglika w teście ELISA. Wykryje ono 10 ng wolnego peptydu w stężeniu 1 μg/mL.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)