SAB3501139
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
SARS coronavirus
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
SARS coronavirus ... ORF1ab(43740578)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie