Kluczowe dokumenty
SAB3501043
Sigma-Aldrich
Anti-WFDC2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 14 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... WFDC2(10406)
Immunogen
Przeciwciało zostało wyhodowane przeciwko 16-aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca aminowego ludzkiego WFDC2
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3501043.
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodim azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yao Chen et al.
Oncology reports, 29(1), 288-296 (2012-11-07)
The WAP four-disulfide core domain protein 2 (WFDC2) is frequently overexpressed in epithelial ovarian cancer cells and has been proposed as a potential biomarker. The biological function of WFDC2 in tumor progression remains unclear. In this study, the stable expression of short
Ronny Drapkin et al.
Cancer research, 65(6), 2162-2169 (2005-03-23)
Among the genes most commonly identified in gene expression profiles of epithelial ovarian carcinomas (EOC) is the gene for human epididymis protein 4 (HE4). To ascertain its clinical utility, we did a comprehensive assessment of HE4 protein expression in benign
Lynne Bingle et al.
Respiratory research, 7, 61-61 (2006-04-08)
The Whey Acidic Protein domain is an evolutionarily conserved motif found in a number of proteins, the best studied of which are antiproteinases involved in the innate immune defence of multiple epithelia. We recently characterised the WFDC2 gene which encodes