Kluczowe dokumenty
SAB3500544
Sigma-Aldrich
Anti-NOD3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CLR16.2, Anti-NLRC3, Anti-Nucleotide-binding oligomerization domain containing 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NLRC3(197358)
Opis ogólny
Domena CARD rodziny NLR zawierająca 3 (NLRC3), określana również jako domena oligomeryzacji wiążąca nukleotydy zawierająca 3 (NOD3), jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 16p13.3. Kodowane białko należy do rodziny białek NLR i ulega obfitej ekspresji w oczyszczonych limfocytach T, limfocytach B i komórkach NK, ale także w grasicy, macicy i nerkach.
Immunogen
Przeciwciało NOD3 zostało wyhodowane przeciwko 18 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu centrum ludzkiego NOD3.
Działania biochem./fizjol.
Rodzina NLR zawierająca domenę CARD 3 (NLRC3) negatywnie reguluje aktywność czynnika jądrowego-κB (NF-κB) i wrodzoną sygnalizację immunologiczną indukowaną przez czujnik DNA STING (stymulator genu interferonu). NLRC3 hamuje szlaki ssaczego celu rapamycyny (mTOR) zaangażowane w ochronę przed rakiem jelita grubego. W związku z tym u pacjentów z rakiem jelita grubego i ziarniniakiem Wegenera zaobserwowano obniżoną ekspresję tego genu.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500544.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Expression profile of innate immune receptors, NLRs and AIM2, in human colorectal cancer: correlation with cancer stages and inflammasome components
Liu R, et al.
Oncotarget, 6(32), 33456-33456 (2015)
NLRC3, a member of the NLR family of proteins, is a negative regulator of innate immune signaling induced by the DNA sensor STING
Zhang L, et al.
Immunity, 40(3), 329-341 (2014)
NLR proteins: integral members of innate immunity and mediators of inflammatory diseases
Wilmanski, et al.
Journal of Leukocyte Biology, 83(1), 13-30 (2008)
NLRC3 is an inhibitory sensor of PI3K?mTOR pathways in cancer
Karki R, et al.
Nature, 540(7634), 583-583 (2016)