Kluczowe dokumenty
SAB3500029
Sigma-Aldrich
Anti-MATN4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Matrilin 4
Wybierz wielkość
100 μG
2020,00 zł
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MATN4(8785)
Immunogen
Przeciwciało MATN4 zostało wyhodowane przeciwko 13 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca aminowego ludzkiego MATN4.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Matriliny (MATN) to rodzina niekolagenowych białek macierzy zewnątrzkomórkowej składająca się z czterech znanych członków, którym zaproponowano odgrywanie kluczowej roli w tworzeniu zarówno zależnych od kolagenu, jak i niezależnych od kolagenu sieci włókienkowych. Członkowie rodziny matrilin mają wspólną strukturę składającą się z domen czynnika von Willebranda A, domen podobnych do naskórkowego czynnika wzrostu i zwiniętego modułu helikalnego. MATN1 i MATN3 ulegają ekspresji głównie w chrząstce, podczas gdy MATN2 i MATN4 występują w wielu różnych macierzach pozakomórkowych, takich jak embrionalne nerki, płuca, kości, chrząstki i układ nerwowy. Geny matrylin są ściśle i różnie regulowane, a ich ekspresja może służyć jako markery różnicowania komórkowego. MATN4 może służyć jako marker różnicowania odontoblastów, np. w badaniach nad komórkami macierzystymi odontoblastów.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500029.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)