SAB2702144
Monoclonal Anti-POLD1 antibody produced in mouse
Synonim(y):
CDC2, POLD
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
607
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:1000
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLD1(5424)
Immunogen
Zastosowanie