Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 85,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
85,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
BRAND 6734
packaging
1 ea of
capacity
1, 2, 5 and 10 mL
General description
Valve: PFA/ETFE/Boro 3.3/ceramic.
Legal Information
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging 1 ea of | packaging 1 ea of | packaging 1 ea of | packaging 1 ea of |
| manufacturer/tradename BRAND 6734 | manufacturer/tradename BRAND 6735 | manufacturer/tradename BRAND 6728 | manufacturer/tradename BRAND 6729 |
| capacity 1, 2, 5 and 10 mL | capacity 25, 50 and 100 mL | capacity 25, 50 and 100 mL | capacity 5 and 10 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filling valve with for Dispensette® S
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?