Kluczowe dokumenty
SAB2700992
Sigma-Aldrich
Anti-MC1R (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CMM5, MC1R, MGC14337, MSH-R
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MC1R(4157)
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 253 i 317 MC1-R zgodnie z NP_002377
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Ten bezintronowy gen koduje białko receptorowe dla hormonu stymulującego melanocyty (MSH). Kodowane białko, siedmioprzebiegowy transmembranowy receptor sprzężony z białkiem G, kontroluje melanogenezę. Istnieją dwa rodzaje melaniny: czerwona feomelanina i czarna eumelanina. Mutacje genów, które prowadzą do utraty funkcji, są związane ze zwiększoną produkcją feomelaniny, co prowadzi do jaśniejszego koloru skóry i włosów. Eumelanina jest fotoprotekcyjna, ale feomelanina może przyczyniać się do uszkodzeń skóry wywołanych promieniowaniem UV poprzez generowanie wolnych rodników pod wpływem promieniowania UV. Wiązanie MSH z receptorem aktywuje receptor i stymuluje syntezę eumelaniny. Receptor ten jest głównym czynnikiem determinującym wrażliwość na słońce i jest genetycznym czynnikiem ryzyka czerniaka i nieczerniakowego raka skóry. Zidentyfikowano ponad 30 wariantów alleli, które korelują z kolorem skóry i włosów, dostarczając dowodów na to, że gen ten jest ważnym składnikiem w określaniu normalnej ludzkiej zmienności pigmentu. [dostarczone przez RefSeq]
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1M Tris, 0,1M Glicyna, 10% Glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,01% Thimerosal.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Siming Fu et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 8864100-8864100 (2020-12-05)
Oxidative stress and neuronal apoptosis play crucial roles in secondary brain injury (SBI) after intracerebral hemorrhage (ICH). Recently, Nle4-D-Phe7-α-melanocyte-stimulating hormone (NDP-MSH), a synthetic agonist of the melanocortin-1 receptor (Mc1r), has been proved to inhibit neuroinflammatory in several diseases. This study
Kui Fan et al.
Theranostics, 11(6), 2670-2690 (2021-01-19)
Glucocorticoids are widely used in the treatment of nephritis, however, its dose-dependent side effects, such as the increased risk of infection and metabolic disturbances, hamper its clinical use. This study reports a visualized podocyte-targeting and focused ultrasound responsive glucocorticoid nano-delivery
Chih-Chu Ho et al.
Environmental toxicology, 36(4), 654-664 (2020-12-15)
Skin pigmentation is resulted from several processes, such as melanin synthesis transportation and abnormal melanin accumulation in keratinocytes. Various studies have suggested that seven traditional Chinese herbal extracts from Atractylodes macrocephala, Paeonia lactiflora, Bletilla striata, Poria cocos, Dictamnus dasycarpus, Ampelopsis