Kluczowe dokumenty
SAB2700244
Sigma-Aldrich
Anti-CD68 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD68, DKFZp686M18236, GP110, SCARD1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:500-1:3000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CD68(968)
Immunogen
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 194 of CD68 according to NP_001242
Zastosowanie
Suggested starting dilutions are as follows: WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Działania biochem./fizjol.
This gene encodes a 110-kD transmembrane glycoprotein that is highly expressed by human monocytes and tissue macrophages. It is a member of the lysosomal/endosomal-associated membrane glycoprotein (LAMP) family. The protein primarily localizes to lysosomes and endosomes with a smaller fraction circulating to the cell surface. It is a type I integral membrane protein with a heavily glycosylated extracellular domain and binds to tissue- and organ-specific lectins or selectins. The protein is also a member of the scavenger receptor family. Scavenger receptors typically function to clear cellular debris, promote phagocytosis, and mediate the recruitment and activation of macrophages. Alternative splicing results in multiple transcripts encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
0.1M Tris, 0.1M Glycine, 10% Glycerol (pH7). 0.01% Thimerosal was added as a preservative.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shogo Kumagai et al.
Lung cancer (Amsterdam, Netherlands), 85(3), 457-464 (2014-07-22)
Increasing evidence suggests that an elevated peripheral monocyte count at presentation predicts a poor prognosis in various types of malignancy, including malignant lymphoma. In lung adenocarcinoma, tumor-associated macrophages (TAMs) were reported to be associated with a poor prognosis. However, it
Kalliopi Pitarokoili et al.
Journal of neuroimmunology, 274(1-2), 38-45 (2014-07-10)
Laquinimod is an immunomodulatory drug with neuroprotective potential. We used the animal model of experimental autoimmune neuritis (EAN) in the Lewis rat to study the effects of laquinimod treatment. After immunization with the neuritogenic peptide aa 53-78 of P2 myelin
Yunmei Liao et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 94(7), 706-715 (2014-05-28)
Tumor-associated macrophages are a prominent component of lung cancer stroma and contribute to tumor progression. The protein V-set and Ig domain-containing 4 (VSIG4), a novel B7 family-related macrophage protein that has the capacity to inhibit T-cell activation, has a potential
Cristina Gonçalves et al.
World journal of gastroenterology, 20(42), 15780-15786 (2014-11-18)
To characterize clinical, laboratorial, and histological profile of pediatric autoimmune gastritis in the setting of unexplained iron deficiency anemia investigation. A descriptive, observational study including pediatric patients with a diagnosis of autoimmune gastritis (positive parietal cell antibody and gastric corpus
Manabu Shigeoka et al.
Cancer science, 104(8), 1112-1119 (2013-05-08)
Tumor associated macrophages (TAMs) are the most abundant cancer stromal cells educated by tumor microenvironment to acquire trophic functions facilitating angiogenesis, matrix breakdown and cancer cell motility. Tumor associated macrophages have anti-inflammatory properties or "alternatively" activated (M2) phenotype expressing CD204