Kluczowe dokumenty
SAB2502050
Sigma-Aldrich
Anti-MFSD6 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ20160, MMR2, OTTHUMP00000163510, hMMR2, major facilitator superfamily domain containing 6
Wybierz wielkość
100 μG
2620,00 zł
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2620,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MFSD6(54842)
Immunogen
Peptyd o sekwencji C-RPTTHPTNASHQ, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_060164.3
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sonchita Bagchi et al.
The International journal of neuroscience, 130(5), 476-489 (2020-01-08)
Purpose: The major facilitator superfamily (MFS) is known as the largest and most diverse superfamily containing human transporters, and these transporters are essential as they sustain the homeostasis within cellular compartments by moving substances over lipid membranes.Methods: We have identified
Emelie Perland et al.
Open biology, 7(9) (2017-09-08)
Solute carriers (SLCs) are vital as they are responsible for a major part of the molecular transport over lipid bilayers. At present, there are 430 identified SLCs, of which 28 are called atypical SLCs of major facilitator superfamily (MFS) type.