SAB2501867
Anti-NPR3 (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ANPRC, GUCY2B, NPRC, natriuretic peptide receptor C/guanylate cyclase C (atrionatriuretic peptide receptor C)
Wybierz wielkość
2400,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2400,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, canine, pig, rat, bovine
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPR3(4883)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
lipolysis in subcutaneous adipocytes of obese
type 2 diabetic men