Kluczowe dokumenty
SAB2501678
Sigma-Aldrich
Anti-TSHR antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CHNG1, LGR3, MGC75129, thyroid stimulating hormone receptor
Wybierz wielkość
100 μG
2400,00 zł
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, bovine
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TSHR(7253)
Immunogen
Peptyd o sekwencji C-SKVTHIEIRNTRNLT, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie zNP_000360.2; NP_001018046.1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thoudam Debraj Singh et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 25(16), 5069-5081 (2019-04-24)
New strategies to restore sodium iodide symporter (NIS) expression and function in radioiodine therapy-refractive anaplastic thyroid cancers (ATCs) are urgently required. Recently, we reported the regulatory role of estrogen-related receptor gamma (ERRγ) in ATC cell NIS function. Herein, we identified