Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3310,00 zł
biological source
human (polyclonal)
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin (Isotype control antibody)
product line
Duolink®
technique(s)
proximity ligation assay: suitable
suitability
suitable for brightfield, suitable for fluorescence
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Produkt ten może być stosowany zarówno do Duolink® In Situ Fluorescence Protocol i 7480 In Situ Brightfield Protocol w zależności od użytych odczynników do detekcji.
Odwiedź nasze Duolink® PLA Resource Center, aby uzyskać informacje na temat przeprowadzania eksperymentu Duolink®, aplikacji, rozwiązywania problemów i nie tylko.
Do przeprowadzenia kompletnego eksperymentu Duolink® PLA in situ potrzebne będą dwa pierwotne przeciwciała (PLA, IHC, ICC lub IF validated), które rozpoznają dwa docelowe epitopy. Inne niezbędne odczynniki obejmują parę sond PLA różnych gatunków (jedną PLUS i jedną MINUS), odczynniki do wykrywania, bufory do płukania i podłoże do montażu. Należy pamiętać, że pierwotne przeciwciała muszą pochodzić z tego samego gatunku co sondy PLA Duolink®. Analiza jest przeprowadzana przy użyciu standardowego sprzętu do testów immunofluorescencyjnych. HRP jest również dostępne do wykrywania jasnego pola.
Izotypowe kontrolne sondy PLA są używane zamiast przeciwciała pierwotnego w eksperymencie Duolink® PLA in situ w celu określenia sygnału tła spowodowanego niespecyficznym wiązaniem przeciwciała pierwotnego. Izotypowe kontrolne sondy PLA mogą być również używane do określenia optymalnych warunków miana sond PLA z przeciwciałem pierwotnym.
Sonda PLUS innego gatunku musi być używana jednocześnie z tym produktem. Więcej informacji można znaleźć w naszym Przewodniku wyboru produktu.
Pozwól nam wykonać pracę za Ciebie, dowiedz się więcej o naszym Programie obsługi klienta, aby przyspieszyć realizację projektów Duolink®
Wyświetl pełną listę produktów Duolink®.
Features and Benefits
- Nie wymaga nadekspresji ani manipulacji genetycznych
- Wysoka specyficzność (mniej wyników fałszywie dodatnich)
- Czułość pojedynczej cząsteczki dzięki amplifikacji rolling circle
- Możliwa względna kwantyfikacja
- Nie wymaga specjalnego sprzętu
- Szybsza i prostsza niż FRET
- Większa dokładność w porównaniu do co-IP
- Wyniki gotowe do publikacji
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for proximity ligation assay | description suitable for proximity ligation assay | description suitable for proximity ligation assay | description suitable for proximity ligation assay |
| antibody form affinity purified immunoglobulin (Isotype control antibody) | antibody form affinity purified immunoglobulin (Isotype control antibody) | antibody form affinity purified immunoglobulin (Isotype control antibody) | antibody form affinity purified immunoglobulin (Isotype control antibody) |
| biological source human (polyclonal) | biological source mouse serum (polyclonal) | biological source goat (polyclonal) | biological source rabbit serum (polyclonal) |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| technique(s) proximity ligation assay: suitable | technique(s) proximity ligation assay: suitable | technique(s) proximity ligation assay: suitable | technique(s) proximity ligation assay: suitable |
| product line Duolink® | product line Duolink® | product line Duolink® | product line Duolink® |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?