SAB2500745
Anti-PAM/PAL antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PAL, Anti-PHM, Anti-Pancreatic peptidylglycine α-amidating monooxygenase, Anti-Peptidyl α-amidating enzyme, Anti-Peptidylglycine α-amidating monooxygenase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAM(5066)
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2