Kluczowe dokumenty
SAB2500475
Sigma-Aldrich
Anti-GOT2 (AA 295-306) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Aspartate aminotransferase 2, Anti-FLJ40994, Anti-Glutamic-oxaloacetic transaminase 2
Wybierz wielkość
100 μG
2400,00 zł
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GOT2(2806)
Opis ogólny
Gen GOT2 (transaminaza glutaminowo-szczawiooctowa 2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 16q21, a kodowane białko jest zlokalizowane w mitochondriach.
Immunogen
Peptide with sequence CKDADEAKRVES from the internal region of the protein sequence according to NP_002071.2.
Działania biochem./fizjol.
GOT2 (transaminaza glutaminowo-szczawiooctowa 2) uczestniczy w transporcie jabłczanu-asparaginianu, co zwiększa szybkość glikolizy poprzez cytozolowy transfer NADH (dinukleotydu nikotynamidoadeninowego) do mitochondriów. Wspomaga to szybki wzrost komórek nowotworowych. GOT2 katalizuje reakcję transaminacji z udziałem szczawiooctanu i L-glutaminianu, dając początek asparaginianowi, generując również α-ketoglutaran w mitochondriach. Asparaginian, który powstaje, służy jako prekursor N-acetyloasparaginianu, dominującego wolnego aminokwasu występującego w mózgu.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Association study of got2 genetic polymorphisms and schizophrenia.
Tsai S J, et al.
Psychiatric Genetics, 17(5), 314-314 (2007)
Silvia Sookoian et al.
World journal of gastroenterology, 21(3), 711-725 (2015-01-28)
For several decades, serum levels of alanine (ALT) and aspartate (AST) aminotransferases have been regarded as markers of liver injury, including a wide range of etiologies from viral hepatitis to fatty liver. The increasing worldwide prevalence of metabolic syndrome and
Hui Yang et al.
The EMBO journal, 34(8), 1110-1125 (2015-03-11)
The malate-aspartate shuttle is indispensable for the net transfer of cytosolic NADH into mitochondria to maintain a high rate of glycolysis and to support rapid tumor cell growth. The malate-aspartate shuttle is operated by two pairs of enzymes that localize