Kluczowe dokumenty
SAB2109190
Sigma-Aldrich
Anti-GPR34 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
horse, rabbit, rat, mouse, human, bovine, guinea pig, canine
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR34(57396)
Opis ogólny
Receptory sprzężone z białkami G (GPCR), takie jak GPR34, są integralnymi białkami błonowymi zawierającymi 7 domniemanych domen transbłonowych (TM). Białka te przekazują sygnały do wnętrza komórki poprzez aktywację heterotrimerycznych białek G, które z kolei aktywują różne białka efektorowe, ostatecznie powodując odpowiedź fizjologiczną.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na C-końcowy region ludzkiego GPR34
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SFNSCLDPVMYFLMSSNIRKIMCQLLFRRFQGEPSRSESTSEFKPGYSLH
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)