Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2108966
Sigma-Aldrich
Anti-TIGIT (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
C6orf23, G6D, LY6-D, MEGT1, MGC150334
Wybierz wielkość
100 μL
1840,00 zł
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1840,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
26 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TIGIT(57396)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek immunoglobinowych PVR (poliovirus receptor). Produkt tego genu ulega ekspresji na kilku klasach limfocytów T, w tym na pęcherzykowych limfocytach B pomocniczych (TFH). Wykazano, że białko wiąże PVR z wysokim powinowactwem; uważa się, że wiązanie to wspomaga interakcje między TFH a komórkami dendrytycznymi w celu regulacji odpowiedzi komórek B zależnych od komórek T.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na C-końcowy region ludzkiego TIGIT
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ALRIHSVEGDLRRKSAGQEEWSPSAPSPPGSCVQAEAAPAGLCGEQRGED
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)