Merck
SAB2108866
Sigma-Aldrich
Anti-ABCB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
DKFZp686H0155, DNL1, DRNI, FLJ38093, FLJ44902
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
141 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
zebrafish, pig, horse, bovine, guinea pig, rabbit, mouse, sheep, human, canine
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCB1(57396)
Opis ogólny
The membrane-associated protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters. ABC proteins transport various molecules across extra- and intra-cellular membranes. ABC genes are divided into seven distinct
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ABCB1
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: AIVPIIAIAGVVEMKMLSGQALKDKKELEGSGKIATEAIENFRTVVSLTQ
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide