Kluczowe dokumenty
SAB2108732
Sigma-Aldrich
Anti-TNNI3
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- MGC116817, Anti- RCM1, Anti- TNNC1, Anti- cTnI, Anti-CMH7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
23 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, human, dog, horse, goat, guinea pig, mouse, rabbit, rat
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_000363
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNNI3(7137)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego TNNI3
Działania biochem./fizjol.
Troponina I (TnI), wraz z troponiną T (TnT) i troponiną C (TnC), jest jedną z 3 podjednostek tworzących kompleks troponinowy cienkich włókien mięśni prążkowanych. TnI jest podjednostką hamującą, blokującą interakcje aktyna-miozyna, a tym samym pośredniczącą w relaksacji mięśni prążkowanych. Podrodzina TnI zawiera trzy geny: TnI-skeletal-fast-twitch, TnI-skeletal-slow-twitch i TnI-cardiac. Troponina I (TnI), wraz z troponiną T (TnT) i troponiną C (TnC), jest jedną z 3 podjednostek tworzących kompleks troponinowy cienkich włókien mięśni prążkowanych. TnI jest podjednostką hamującą, blokującą interakcje aktyna-miozyna, a tym samym pośredniczącą w relaksacji mięśni prążkowanych. Podrodzina TnI zawiera trzy geny: TnI-skeletal-fast-twitch, TnI-skeletal-slow-twitch i TnI-cardiac. Ten gen koduje białko TnI-cardiac i ulega ekspresji wyłącznie w tkankach mięśnia sercowego. Mutacje w tym genie powodują rodzinną kardiomiopatię przerostową typu 7 (CMH7) i rodzinną kardiomiopatię restrykcyjną (RCM). Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RVRISADAMMQALLGARAKESLDLRAHLKQVKKEDTEKENREVGDWRKNI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)