Kluczowe dokumenty
SAB2108670
Sigma-Aldrich
Anti-GPX4
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- PHGPx, Anti- snGPx, Anti- snPHGPx, Anti-MCSP
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
22 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_002085
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPX4(2879)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiej GPX4
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QUGKTEVNYTQLVDLHARYAECGLRILAFPCNQFGKQEPGSNEEIKEFAA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min Xie et al.
BioMed research international, 2021, 9919729-9919729 (2021-07-31)
It is generally believed that excessive production of reactive oxygen species (ROS) during cardiovascular diseases impairs endothelial function. In this study, we aimed to investigate whether miR-214-3p is involved in the endothelial dysfunction induced by oxidized low-density lipoprotein (ox-LDL). In
Haochen Yu et al.
Oncology reports, 42(2), 826-838 (2019-06-08)
The aim of the present study was to clarify the activation of ferroptosis in different breast cancer cells by sulfasalazine (SAS) and to explore the relationship between the estrogen receptor (ER) and the transferrin receptor (TFRC). MDA‑MB‑231 and T47D cells