Kluczowe dokumenty
SAB2108661
Sigma-Aldrich
Anti-FFAR1
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
31 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, human, dog
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_005303
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FFAR1(2864)
Opis ogólny
Receptor wolnych kwasów tłuszczowych 1 (FFAR1), wcześniej znany jako receptor sprzężony z białkiem G 40 (GPR 40), ulega ekspresji głównie w komórkach beta trzustki. W ludzkim chromosomie gen FFAR1 znajduje się na 19q13.12.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego FFAR1
Działania biochem./fizjol.
Receptor wolnych kwasów tłuszczowych 1 (FFAR1) jest aktywowany przez wiązanie średnio- lub długołańcuchowych wolnych kwasów tłuszczowych. Zwiększa poziom Ca2+ wewnątrzkomórkowo poprzez sygnalizację za pośrednictwem fosfolipazy C, co potencjalnie stymuluje produkcję insuliny. FFAR1 jest potencjalnym celem leków na choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca typu 2.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KVSEAALSLLVLILIITSASRSQPKVPEWVNTPSTCCLKYYEKVLPRRLV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Free fatty acids regulate insulin secretion from pancreatic beta cells through GPR40
Itoh Y, et al.
Nature, 422(6928), 173-176 (2003)
Re-evaluation of fatty acid receptor 1 (FFAR1/GPR40) as drug target for the stimulation of insulin secretion in humans
Wagner R, et al.
Diabetes, DB_121249-DB_121249 (2013)
Free fatty acid receptors FFAR1 and GPR120 as novel therapeutic targets for metabolic disorders
Hara T, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 100(9), 3594-3601 (2011)