Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB2108614
Sigma-Aldrich
Anti-GADD45B
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- MYD118
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
18 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, human, dog, horse, pig, mouse, rat
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_015675
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GADD45B(4616)
Opis ogólny
Growth arrest and DNA damage-inducible 45 (GADD45B) gene is located on human chromosome 19p13.3.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human GADD45B
Działania biochem./fizjol.
sGrowth arrest and DNA damage-inducible 45 (GADD45B) acts as a tumor suppressor gene through p53-mediated apoptotic pathways. GADD45B helps to maintain chondrocyte homeostasis by regulating the expression of collagen gene.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: FCCDNDINIVRVSGMQRLAQLLGEPAETQGTTEARDLHCLLVTNPHTDAW
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abnormal expression of GADD45B in human colorectal carcinoma
Wang, Lis, et al.
Journal of Translational Medicine, 10(1), 215-215 (2012)
Differential expression of GADD45$\beta$ in normal and osteoarthritic cartilage: potential role in homeostasis of articular chondrocytes
Ijiri, Ko, et al.
Arthritis and Rheumatism, 58(7), 2075-2087 (2008)
S Oesterreich et al.
British journal of cancer, 84(4), 493-498 (2001-02-24)
We have recently discovered that the nuclear matrix protein SAFB is an oestrogen receptor corepressor. Since it has become clear that many steroid receptor cofactors play important roles in breast tumorigenesis, we investigated whether SAFB could also be involved in
Liming Yu et al.
Nature communications, 14(1), 4101-4101 (2023-07-26)
Hypercholesterolemia and vascular inflammation are key interconnected contributors to the pathogenesis of atherosclerosis. How hypercholesterolemia initiates vascular inflammation is poorly understood. Here we show in male mice that hypercholesterolemia-driven endothelial activation, monocyte recruitment and atherosclerotic lesion formation are promoted by