Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2108569
Sigma-Aldrich
Anti-PANX1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- MRS1, Anti- PX1, Anti- UNQ2529, Anti-MGC21309
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
47 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_015368
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PANX1(24145)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego PANX1
Działania biochem./fizjol.
PANX1 należy do rodziny ineksyn. Członkowie rodziny innexin są strukturalnymi składnikami połączeń szczelinowych. Białko to i panneksyna 2 ulegają obfitej ekspresji w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) i są koeksprymowane w różnych populacjach neuronów. Badania na oocytach Xenopus sugerują, że to białko samodzielnie i w połączeniu z pannexin 2 może tworzyć specyficzne dla typu komórki połączenia szczelinowe o różnych właściwościach. Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny innexin. Członkowie rodziny innexin są strukturalnymi składnikami połączeń szczelinowych. To białko i pannexin 2 ulegają obfitej ekspresji w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) i są koeksprymowane w różnych populacjach neuronów. Badania przeprowadzone na oocytach Xenopus sugerują, że białko to samodzielnie i w połączeniu z panneksyną 2 może tworzyć specyficzne dla typu komórki połączenia szczelinowe o różnych właściwościach.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LGYYFSLSSLSDEFVCSIKSGILRNDSTVPDQFQCKLIAVGIFQLLSVIN
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)