Kluczowe dokumenty
SAB2108546
Sigma-Aldrich
Anti-CYP2E1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- CYP2E, Anti- P450-J, Anti- P450C2E, Anti-CPE1
Wybierz wielkość
100 μL
1910,00 zł
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
54 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_000773
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYP2E1(1571)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego CYP2E1
Działania biochem./fizjol.
CYP2E1 należy do nadrodziny enzymów cytochromu P450. Białka cytochromu P450 są monooksygenazami, które katalizują wiele reakcji związanych z metabolizmem leków i syntezą cholesterolu, steroidów i innych lipidów. Białko to lokalizuje się w retikulum endoplazmatycznym i jest indukowane przez etanol, stan cukrzycowy i głód. Enzym ten metabolizuje zarówno endogenne substraty, takie jak etanol, aceton i acetal, jak i substraty egzogenne, w tym benzen, czterochlorek węgla, glikol etylenowy i nitrozoaminy, które są premutagenami występującymi w dymie papierosowym. Ze względu na wiele substratów, enzym ten może być zaangażowany w tak różnorodne procesy, jak glukoneogeneza, marskość wątroby, cukrzyca i rak. Gen ten koduje członka nadrodziny enzymów cytochromu P450. Białka cytochromu P450 są monooksygenazami, które katalizują wiele reakcji związanych z metabolizmem leków i syntezą cholesterolu, steroidów i innych lipidów. Białko to lokalizuje się w retikulum endoplazmatycznym i jest indukowane przez etanol, stan cukrzycowy i głód. Enzym ten metabolizuje zarówno endogenne substraty, takie jak etanol, aceton i acetal, jak i substraty egzogenne, w tym benzen, czterochlorek węgla, glikol etylenowy i nitrozoaminy, które są premutagenami występującymi w dymie papierosowym. Ze względu na wiele substratów, enzym ten może być zaangażowany w tak różnorodne procesy, jak glukoneogeneza, marskość wątroby, cukrzyca i rak.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QEFPDPEKFKPEHFLNENGKFKYSDYFKPFSTGKRVCAGEGLARMELFLL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)