Kluczowe dokumenty
SAB2108468
Sigma-Aldrich
Anti-FOXA3
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- HNF3G, Anti- TCF3G, Anti-FKHH3
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
37 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, guinea pig, rat, bovine, human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_004497
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXA3(3171)
Opis ogólny
Forkhead box A3 (FOXA3), znany również jako czynnik jądrowy hepatocytów 3 γ (HNF3γ), jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 19q13.32. Kodowane białko należy do podrodziny Foxa. FOXA3 charakteryzuje się homologiczną domeną wiążącą DNA typu forkhead i dwiema domenami aktywacji transkrypcji zlokalizowanymi na N- i C-końcu.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego FOXA3
Działania biochem./fizjol.
Forkhead box A3 (FOXA3) odgrywa istotną rolę w utrzymaniu homeostazy glukozy w komórkach podczas długotrwałego postu. Jest również zaangażowany w regulację masy tłuszczowej u ludzi. FOXA3 hamuje wrodzoną odporność i zwiększa ryzyko podatności na infekcje wirusowe związane z przewlekłymi chorobami płuc, którym towarzyszy przewlekła metaplazja komórek kubkowych.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FENGCYLRRQKRFKLEEKVKKGGSGAATTTRNGTGSAASTTTPAATVTSP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Foxa3 induces goblet cell metaplasia and inhibits innate antiviral immunity.
Chen G, et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 189, 301-313 (2014)
Analysis of variants and mutations in the human winged helix FOXA3 gene and associations with metabolic traits
Adler-Wailes DC, et al.
International journal of obesity (2005), 39, 888-892 (2015)
Casandra Walker et al.
International journal of molecular sciences, 24(2) (2023-01-22)
Perinatal exposure to endocrine disrupting chemicals (EDCs) has been shown to affect male reproductive functions. However, the effects on male reproduction of exposure to EDC mixtures at doses relevant to humans have not been fully characterized. In previous studies, we
SnapShot: forkhead transcription factors I.
Tuteja G andKaestner KH.
Cell, 130, 1160-1160 (2007)
Foxa3 (hepatocyte nuclear factor 3gamma ) is required for the regulation of hepatic GLUT2 expression and the maintenance of glucose homeostasis during a prolonged fast.
Shen W, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 276, 42812-42817 (2001)