Merck
SAB2105889
Sigma-Aldrich
Anti-ARHGEF19 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ33962, Anti-RP4-733M16.1, Anti-WGEF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
89 kDa
reaktywność gatunkowa
pig, human, rat, mouse, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ARHGEF19
Działania biochem./fizjol.
Guanine nucleotide exchange factors (GEFs) such as ARHGEF19 accelerate the GTPase activity of Rho GTPases (see RHOA, MIM 165390).
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: RFLLNSVLYQEYSDVASARELRRQQREEEGPGDEAEGAEEGPGPPRANLS
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yingchang Li et al.
International journal of cancer, 142(7), 1379-1391 (2017-11-23)
Rho guanine nucleotide exchange factors (RhoGEFs) are proteins that activate Rho GTPases in response to extracellular stimuli and regulate various biologic processes. ARHGEF19, one of RhoGEFs, was reported to activate RhoA in the Wnt-PCP pathway controlling convergent extension in Xenopus