Kluczowe dokumenty
SAB2108392
Sigma-Aldrich
Anti-S100B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
10kDa
reaktywność gatunkowa
goat, rabbit, bovine, rat, mouse, guinea pig, human, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... S100B(6285)
rat ... S100b(25742)
Immunogen
The immunogen for anti-S100B antibody: synthetic peptide directed towards the N terminal of human S100B
Działania biochem./fizjol.
S100b binds GTPase activating protein IQGAP1; It may play a role in cell membrane rearrangement.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: KLKKSELKELINNELSHFLEEIKEQEVVDKVMETLDEDGDGECDFQEFMA
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Serena Banu Gumusoglu et al.
Translational psychiatry, 11(1), 79-79 (2021-01-30)
Preeclampsia is a severe gestational hypertensive condition linked to child neuropsychiatric disorders, although underlying mechanisms are unclear. We used a recently developed, clinically relevant animal model of preeclampsia to assess offspring. C57BL/6J mouse dams were chronically infused with arginine vasopressin