Przejdź do
ABN59
Przeciwciało anty-S100B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Protein S100-B, S-100 protein beta chain, S-100 protein subunit beta, S100 calcium-binding protein B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki19 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
1950,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 sierpnia 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1628
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... S100B(25742)
General description
Białko S-100 należy do nadrodziny białek wiążących wapń EF-hand, które są szeroko rozpowszechnione i konserwowane w ośrodkowym układzie nerwowym kręgowców. Białko to występuje zarówno w formie heterodimerycznej, jak i homodimerycznej. Dwie podjednostki białka S-100 są produktami oddzielnych genów, które ulegają różnej ekspresji w różnych komórkach. Podjednostka beta jest obecna we wszystkich komórkach i guzach S-100 dodatnich. Natomiast podjednostka alfa jest wykrywalna tylko w sercu, mięśniach szkieletowych i mózgu. Oprócz właściwości wiązania wapnia, białko S-100 ma miejsce wiązania cynku o wysokim powinowactwie i jest zaangażowane w regulację fosforylacji białek w mózgu. Białko najwyraźniej odgrywa rolę w różnicowaniu i wzroście komórek, strukturze i funkcji cytoszkieletu, a także jest zaangażowane w choroby neuropatologiczne.
~10 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: W pobliżu N-końca
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu S100B w pobliżu N-końca.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło S100B w ludzkich skrawkach wzgórza i móżdżku.
Wykryj S100 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-S100B zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting i IHC (parafina).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A375 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected S100B in 10 µg of A375 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1054
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S2657S2532HPA015768
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone SH-B4, purified from hybridoma cell culture
description
clone SH-B1, ascites fluid
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
clone
polyclonal
clone
SH-B4, monoclonal
clone
SH-B1, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
sheep, bovine, goat, pig, feline, rabbit, rat, canine, human
species reactivity
feline, pig, bovine, sheep, goat, rabbit, canine, human, rat
species reactivity
human
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
(Solution in 0.01M phosphate buffered saline pH 7.4, containing 15mM sodium azide as a preservative)
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
UniProt accession no.
P04271
UniProt accession no.
P04271
UniProt accession no.
P04271
UniProt accession no.
P04271
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-S100B
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the concentration of the polyclonal antibody in this product?
    1 answer
    1. The concentration of this product is 1.0 mg/mL.