Kluczowe dokumenty
SAB2108252
Sigma-Aldrich
Anti-UNC5A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
93kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, rat, mouse, human, dog, bovine, horse, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UNC5A(90249)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego UNC5A
Działania biochem./fizjol.
UNC5A należy do rodziny receptorów netryny-1, o których sądzi się, że pośredniczą w chemorepulsyjnym działaniu netryny-1 na określone aksony. Aby uzyskać więcej informacji na temat białek UNC5, patrz UNC5C.UNC5A należy do rodziny receptorów netryny-1 (MIM 601614), o których uważa się, że pośredniczą w chemorepulsyjnym działaniu netryny-1 na określone aksony. Aby uzyskać więcej informacji na temat białek UNC5, zobacz UNC5C (MIM 603610).[dostarczone przez OMIM].
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VYCRKKEGLDSDVADSSILTSGFQPVSIKPSKADNPHLLTIQPDLSTTTT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)