Kluczowe dokumenty
SAB2108140
Sigma-Aldrich
Anti-FZD4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
60kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, horse, mouse, rat, human, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FZD4(8322)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego FZD4
Działania biochem./fizjol.
FZD4 jest członkiem rodziny frizzled. Członkowie tej rodziny to białka z siedmioma domenami transbłonowymi, które są receptorami dla rodziny białek sygnalizacyjnych MMTV typu Wingless. Większość receptorów frizzled jest sprzężona z kanonicznym szlakiem sygnałowym beta-kateniny. Białko to może odgrywać rolę pozytywnego regulatora szlaku sygnałowego miejsca integracji MMTV typu Wingless. Opisano wariant transkryptu zachowujący sekwencję intronową i kodujący krótszą izoformę, jednak jego ekspresja nie jest poparta innymi dowodami eksperymentalnymi. Gen ten jest członkiem rodziny genów frizzled. Członkowie tej rodziny kodują białka z siedmioma domenami transbłonowymi, które są receptorami dla rodziny białek sygnalizacyjnych MMTV typu Wingless. Większość receptorów frizzled jest sprzężona z kanonicznym szlakiem sygnałowym beta-kateniny. Białko to może odgrywać rolę pozytywnego regulatora szlaku sygnałowego miejsca integracji MMTV typu Wingless. Opisano wariant transkryptu zachowujący sekwencję intronową i kodujący krótszą izoformę, jednak jego ekspresja nie jest poparta innymi dowodami eksperymentalnymi. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GITSGMWIWSAKTLHTWQKCSNRLVNSGKVKREKRGNGWVKPGKGSETVV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)